Läs mer
2-metylfenylboronsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methylphenylboronic Acid |
| CAS | 16419-60-6 |
| Molekylformel | C7H9BO2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 2-Tolueneboronic Acid, o-Boronotoluene, o-Methylphenylboronic Acid, o-Tolylboronic Acid, B-(2-Methylphenyl)boronic Acid, (2-Tolyl)boronic Acid, 2-Methyl-1-phenylboronic Acid, 2-Methylbenzeneboronic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9BO2/c1-6-4-2-3-5-7(6)8(9)10/h2-5,9-10H,1H3 |
| LEDER | Cc1ccccc1B(O)O |
| IUPAC-namn | (2-metylfenyl)borsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 135.96 |
| Formel vikt | 136.0696 |