Läs mer
(±)-2-Methylpiperazine-2,3,3,5,5,6,6-d7, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methylpiperazine-2,3,3,5,5,6,6-D7 |
| CAS | 1219802-98-8 |
| Molekylformel | C5 D7 H5 N2 |
| Kvantitet | 0.05 g |
| Synonym | Piperazine-2,2,3,3,5,5,6-d7, 6-methyl- (ACI), 6-Methylpiperazine-2,2,3,3,5,5,6-d7 (ACI), (±)-2-Methylpiperazine-2,3,3,5,5,6,6-d7, 2-Methylpiperazine-d7, 2-Methylpiperazine-2,3,3,5,5,6,6-D7 |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H12N2/c1-5-4-6-2-3-7-5/h5-7 H,2-4H2,1H3/i2D2,3D2,4D2,5 D |
| LEDER | [2 H]C1([2 H])NC([2 H])([2 H])C([2 H])(C)NC1([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 2,2,3,3,5,5,6-heptadeuterio-6-methylpiperazine |
| Molekylvikt (g/mol) | 107.2053 |
| Formel vikt | 107.144 g/mol |
| Visa mer |