Läs mer
(+/-)-2-metylpiperazin, 98 %
Produktkod. 11455857
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11455857 100 g 100g
11445857 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11455857 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24405.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 109-07-9 | C5H12N2 | 100,165 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 109-07-9
Molekylformel C5H12N2
Molekylvikt (g/mol) 100.165
MDL-nummer MFCD00005954
InChI-nyckel JOMNTHCQHJPVAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym piperazine, 2-methyl, 2-methyl-piperazine, +/--2-methylpiperazine, 2methylpiperazine, 2-methylpiperazin, 2-methypiperazine, 2-methylpiperizine, 3-methylpiperazine, 2-methyl piperazine, pubchem8560
PubChem CID 66057
IUPAC-namn 2-metylpiperazin
LEDER CC1CNCCN1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+/-)-2-Methylpiperazine
Smältpunkt 62 °C till 66 °C
Kokpunkt 155 °C till 156 °C
Flampunkt 65 °C (149 °F)
Odör Aminliknande
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2925
Beilstein 383566
Känslighet Luftkänslig; Hygroskopisk
Formel vikt 100.17
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.