Läs mer
2-metylpiperazin, 98 %
Produktkod. 10091340 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10091340 100 g Glasflaska 100g
10765221 500 g Glasflaska 500g
11906521 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10091340 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 127471000
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 109-07-9 | C5H12N2 | 100,16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 109-07-9
Molekylformel C5H12N2
Molekylvikt (g/mol) 100.16
InChI-nyckel JOMNTHCQHJPVAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym piperazine, 2-methyl, 2-methyl-piperazine, +/--2-methylpiperazine, 2methylpiperazine, 2-methylpiperazin, 2-methypiperazine, 2-methylpiperizine, 3-methylpiperazine, 2-methyl piperazine, pubchem8560
PubChem CID 66057
IUPAC-namn 2-metylpiperazin
LEDER CC1CNCCN1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methylpiperazine
Smältpunkt 61,0 °C till 66,0 °C
Färg Vitt till gult
Kokpunkt 154,0 °C till 156,0 °C
Flampunkt 63 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 100 g
Beilstein 23,17
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 78 % (25 °C).
Formel vikt 100.16
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver, kristaller eller bitar
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Methylpiperazine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.