Läs mer
2-metylpiperazin, TRC
Produktkod. 17983785
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17983785 50 g
17961615 1 g
17932925 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17983785 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM32480550G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 109-07-9
Molekylformel C5H12N2
Molekylvikt (g/mol) 100.16
Synonym 2-Methyl-piperazine, (±)-2-Methyl-piperazine, (±)-2-Methylpiperazine, NSC 5277
IUPAC-namn 2-metylpiperazin
LEDER CC1CNCCN1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methylpiperazine
Kvantitet 50 g
InChI formel InChI=1S/C5H12N2/c1-5-4-6-2-3-7-5/h5-7H,2-4H2,1H3
Formel vikt 100.1