Läs mer
2-metylpiperidin, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11357745
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11357745 100 mL 100ml
11367745 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11357745 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L02567.AE
Request Bulk or Custom Format
CAS: 109-05-7 | C6H13N | 99.18 g/mol
2-Methylpiperidin, används för oxidation av sekundära aminer till nitroner med hjälp av H2O2 katalyserad av natriumvolframoxiddihydrat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 2-Methylpiperidine, används för oxidation av sekundära aminer till
nitroner med hjälp av H2O2 katalyserad av natriumvolframoxiddihydrat.
Löslighet Det är lättlösligt
i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 109-05-7
Molekylformel C6H13N
Molekylvikt (g/mol) 99.18
MDL-nummer MFCD00005982
InChI-nyckel NNWUEBIEOFQMSS-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-pipecoline, pipicoline, alpha-pipecoline, piperidine, 2-methyl, alpha-pipecolin, pipecoline, alpha, 2-methyl-piperidine, alpha-methylpiperidine, .alpha.-pipecolin, .alpha.-pipecoline
PubChem CID 7974
IUPAC-namn 2-metylpiperidin
LEDER CC1CCCCN1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methylpiperidine
Smältpunkt -4°C
Densitet 0.842
Kokpunkt 118°C to 119°C
Flampunkt 8°C (46°F)
Odör Amine-like
Brytningsindex 1.447
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN2733
Beilstein 79804
Löslighetsinformation It is easily soluble in water.
Formel vikt 99.18
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.