Läs mer
2-Methylpropan-2-amine Hydrochloride (2-Amino-2-methylpropane Hydrochloride, tert-Butylamine Hydrochloride), Mikromol™
Beskrivning
2-Methylpropan-2-amine Hydrochloride (2-Amino-2-methylpropane Hydrochloride, tert-Butylamine Hydrochloride)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-2-methylpropane Hydrochloride |
| CAS | 10017-37-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-Amino-2-methylpropane Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C4 H11 N . H Cl |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| LEDER | Cl.CC(C)(C)N |
| Molekylvikt (g/mol) | 109.59 |
| Kvantitet | 100 mg |