Läs mer
2-metylpropanetioamid, Mikromol
Produktkod. 30463802
Change view
Kvantitet:
25 mg
4 x 25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30463802 4 x 25 mg
30051059 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30463802 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1034.2600254AMP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Upptäck Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
2-metylpropanetioamid, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methylpropanethioamide
CAS 13515-65-6
Analyt- eller komponentnamn 2-Methylpropanethioamide
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C4 H9 N S
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Propanethioamide, 2-methyl-, Propionamide, 2-methylthio- (6CI,7CI,8CI), 2-Methylpropanethioamide, 2-Methylthiopropionamide, Isobutyrthioamide, Thioisobutyramide
InChI formel InChI=1S/C4H9NS/c1-3(2)4(5)6/h3H,1-2H3,(H2,5,6)
Lösningstyp Snyggt
LEDER CC(C)C(=S)N
IUPAC-namn 2-metylpropanetioamid
Molekylvikt (g/mol) 103.19
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 103,0456 g/mol