Läs mer
2-metylpropanimidamidhydroklorid,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10541132
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10541132 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10407822 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10059381 50 g Bärnstensfärgad glasflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10541132 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RF02291EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 22007-68-7
Molekylformel C4H11ClN2
Molekylvikt (g/mol) 122.596
MDL-nummer MFCD00173787
InChI-nyckel VWXLCWNPSOUPPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylpropanimidamide hydrochloride, isobutyrimidamide hydrochloride, isobutyramidine hydrochloride, 2-methylpropionamidine hcl, isobutanimidamide hydrochloride, isopropylcarbamidine hydrochloride, 2-methylpropionamidine hydrochloride, 2-methyl propanimidamide hydrochloride, isobutanimidamide hcl, sothiadhk\up@
PubChem CID 2782053
IUPAC-namn 2-metylpropanimidamid; hydroklorid
LEDER CC(C)C(=N)N.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methylpropanimidamide hydrochloride
CAS Min % 90.0
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel (CH3)2CHC(=NH)NH2·HCl
Kvantitet 10 g
Formel vikt 122.6
Procent renhet 90%