Läs mer
2-Methylpropene, SPEX CertiPrep™
Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 115-11-7 |
| Densitet | 0.7898 g/cm3 |
| Odör | Characteristic |
| Molekylformel | C4H8 |
| MDL-nummer | MFCD00008898 |
| Kvantitet | 1 mL |
| Synonym | isobutene, isobutylene, 2-methylpropene, 2-methylprop-1-ene, 2-methylpropylene, 1-propene, 2-methyl, 2-methyl-1-propene, 1,1-dimethylethylene, isopropylidenemethylene, methylpropene |
| InChI-nyckel | VQTUBCCKSQIDNK-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | CC(C)=C |
| IUPAC-namn | 2-methylprop-1-ene |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- 2-Methylpropene
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H370-Orsakar organskador.
- P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
- P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
- P103-Läs etiketten före användning.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: methanol