Läs mer
2-Methylpropionic-2-d1 Acid, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methylpropionic-2-d1 Acid |
| CAS | 19136-93-7 |
| Molekylformel | C4 D H7 O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Propanoic-2-d acid, 2-methyl- (9 CI, ACI), 2-Methylpropanoic-2-d acid (ACI), Isobutyric-2-d acid (6 CI, 8 CI), 2-Methylpropanoic Acid-2-D, 2-Methylpropionic-2-d1 Acid, Isobutyric acid-2-d1 |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H8O2/c1-3(2)4(5)6/h3H,1-2H3,(H,5,6)/i3D |
| LEDER | [2 H]C(C)(C)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-deuterio-2-methylpropanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 89.1113 |
| Formel vikt | 89.0587 g/mol |
| Visa mer |