Läs mer
2-Methylpropionic-2-d1 Acid, TRC
Produktkod. 30407460
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30407460 100 mg
30400670 10 mg
30391916 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30407460 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI781006100MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19136-93-7
Molekylformel C4 D H7 O2
Molekylvikt (g/mol) 89.1113
Synonym Propanoic-2-d acid, 2-methyl- (9CI, ACI), 2-Methylpropanoic-2-d acid (ACI), Isobutyric-2-d acid (6CI, 8CI), 2-Methylpropanoic Acid-2-D, 2-Methylpropionic-2-d1 Acid, Isobutyric acid-2-d1
IUPAC-namn 2-deuterio-2-methylpropanoic acid
LEDER [2H]C(C)(C)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methylpropionic-2-d1 Acid
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C4H8O2/c1-3(2)4(5)6/h3H,1-2H3,(H,5,6)/i3D
Formel vikt 89.0587