Läs mer
2-Methylpropyl-2-d1 Alcohol, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methyl-1-propanol-2-D |
| CAS | 20440-13-5 |
| Molekylformel | C4 D H9 O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1-Propan-2-d-ol, 2-methyl- (9 CI), Isobutyl-2-d alcohol (6 CI, 8 CI), 2-Methylpropanol-2-d, 2-Methylpropyl-2-d1 alcohol, Isobutyl-2-d1-alcohol, 2-Deuterio-2-methylpropan-1-ol, 2-Methyl-1-propan-2-d-ol, Isobutanol-d, 2-Methyl-1-propanol-2-D |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H10O/c1-4(2)3-5/h4-5 H,3H2,1-2H3/i4D |
| LEDER | [2 H]C(C)(C)CO |
| IUPAC-namn | 2-deuterio-2-methylpropan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 75.1278 |
| Formel vikt | 75.0794 g/mol |
| Visa mer |