missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-Methylpropyl Alcohol-OD, CDN

Produktkod. 30323226
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30323226 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30323226 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND72415G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-Methyl-1-propanol-O-D
CAS 14848-63-6
Molekylformel C4 D H9 O
Kvantitet 5 g
Synonym 1-Propanol-d, 2-methyl- (9 CI), Isobutyl alcohol-d (6 CI, 7 CI, 8 CI), 2-Methylpropyl Alcohol-OD, 2-Methylpropan-1-ol-d, Isobutanol-O-d, 2-Methyl-1-propanol-O-D
InChI formel InChI=1 S/C4H10O/c1-4(2)3-5/h4-5 H,3H2,1-2H3/i5D
LEDER [2 H]OCC(C)C
IUPAC-namn 1-deuteriooxy-2-methylpropane
Molekylvikt (g/mol) 75.1278
Formel vikt 75.0794 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.