Läs mer
2-Methylpropyl-d9 Alcohol, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methylpropyl alcohol-d9 |
| CAS | 850209-54-0 |
| Molekylformel | C4 2H9 H O |
| Kvantitet | 0.25 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H10O/c1-4(2)3-5/h4-5 H,3H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4 D |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])O |
| IUPAC-namn | 1,1,2,3,3,3-hexadeuterio-2-(trideuteriomethyl)propan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 83.18 |
| Formel vikt | 83.1297 g/mol |
| Procent renhet | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |