missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Methylpropyl-d9-amine, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methylpropyl-d9-amine |
| CAS | 1146967-64-7 |
| Molekylformel | C4 2H9 H2 N |
| Kvantitet | 0.25 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H11N/c1-4(2)3-5/h4H,3,5H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4 D |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])N |
| IUPAC-namn | 1,1,2,3,3,3-hexadeuterio-2-(trideuteriomethyl)propan-1-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 82.19 |
| Formel vikt | 82.1456 g/mol |
| Procent renhet | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?