Läs mer
2-metylpropylamin, TRC
Produktkod. 30469058
Change view
Kvantitet:
10 mL
Produktkod. Kvantitet
30469058 10 mL
1 options
Produktkod. 30469058 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM32718010ML
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isobutylamine
CAS 78-81-9
Molekylformel C4 H11 N
Kvantitet 10 mL
Synonym 1-Propanamine, 2-methyl- (9CI, ACI), 2-Methyl-1-propanamine (ACI), Isobutylamine (8CI), 1-Amino-2-methylpropane, 2-Methyl-1-aminopropane, 2-Methylpropanamine, 2-Methylpropylamine, 3-Methyl-2-propylamine, i-Butylamine, iso-Butylamine, Monoisobutylamine, NSC 8028, Valamine
InChI formel InChI=1S/C4H11N/c1-4(2)3-5/h4H,3,5H2,1-2H3
LEDER CC(C)CN
IUPAC-namn 2-metylpropan-1-amin
Molekylvikt (g/mol) 73.14
Formel vikt 73.0891