Läs mer
2-metylpropylamin, TRC
Produktkod. 30465117
Change view
Kvantitet:
1 mL
Produktkod. Kvantitet
30465117 1 mL
1 options
Produktkod. 30465117 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3271801ML
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isobutylamine
CAS 78-81-9
Molekylformel C4 H11 N
Kvantitet 1 mL
Synonym 1-Propanamine, 2-methyl- (9CI, ACI), 2-Methyl-1-propanamine (ACI), Isobutylamine (8CI), 1-Amino-2-methylpropane, 2-Methyl-1-aminopropane, 2-Methylpropanamine, 2-Methylpropylamine, 3-Methyl-2-propylamine, i-Butylamine, iso-Butylamine, Monoisobutylamine, NSC 8028, Valamine
InChI formel InChI=1S/C4H11N/c1-4(2)3-5/h4H,3,5H2,1-2H3
LEDER CC(C)CN
IUPAC-namn 2-metylpropan-1-amin
Molekylvikt (g/mol) 73.14
Formel vikt 73.0891