Läs mer
2-metylpropylboronsyra, TRC
Produktkod. 30480654
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30480654 1 g
1 options
Produktkod. 30480654 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3267451G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methylpropylboronic Acid
CAS 84110-40-7
Molekylformel C4H11BO2
Kvantitet 1 g
Synonym B-(2-methylpropyl)boronic Acid, 2-Methyl-1-propaneboronic Acid, (2-Methylpropyl)boronic Acid, Isobutyl Boronic Acid, Isobutylboric Acid
InChI formel InChI=1S/C4H11BO2/c1-4(2)3-5(6)7/h4,6-7H,3H2,1-2H3
LEDER CC(C)CB(O)O
IUPAC-namn 2-metylpropylboronsyra
Molekylvikt (g/mol) 101.94
Formel vikt 102.0852