Läs mer
2-Methylpyrazine-5-carboxylic acid, 98%, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methylpyrazine-5-carboxylic acid |
| Smältpunkt | 165°C to 167°C |
| Kvantitet | 1 g |
| Beilstein | 116005 |
| Formel vikt | 138.13 |
| Procent renhet | 98% |