Läs mer
2-Methylpyrazine, 99+%
Produktkod. 10571371 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10571371 25 g Glass bottle 25g
10284790 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10571371 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 127550250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 109-08-0 | C5H6N2 | 94.12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 109-08-0
Molekylformel C5H6N2
Molekylvikt (g/mol) 94.12
MDL-nummer MFCD00006142
InChI-nyckel CAWHJQAVHZEVTJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylpyrazine, pyrazine, methyl, pyrazine, 2-methyl, 2-methyl-1,4-diazine, 2-methyl pyrazine, 2-methyl-pyrazine, unii-rvc6500u9c, fema no. 3309, ccris 2927, wln: t6n dnj b1
PubChem CID 7976
IUPAC-namn 2-methylpyrazine
LEDER CC1=NC=CN=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methylpyrazine
Namnnotering 99+ %
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -29.0°C
Färg Colorless to Yellow
Densitet 1.0300g/mL, 1.03
Kokpunkt 134.0°C to 137.0°C
Flampunkt 50°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Brytningsindex 1.5042
Kvantitet 25 g
Beilstein 23, 94
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohols, ether, acetone, oils and, halogenated solvents
Formel vikt 94.12
Procent renhet 99+%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Methylpyrazine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.