Läs mer
2-metylpyrazin, 99+%
Produktkod. 11428126
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11428126 25 g 25g
11438126 100 g 100g
11448126 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11428126 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14146.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 109-08-0 | C5H6N2 | 94,117 g/mol
2-Methylpyrazin används som smakämnen i bröd färskt bröd, smör, choklad, choklad kakao, kaffe, rostat kött, nötmandel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 2-Methylpyrazin används som smakämnen i bröd färskt bröd, smör
, choklad, choklad kakao, kaffe, rostat kött, nötmandel.
Löslighet Fullständigt blandbar i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara svalt, torrt i en väl tillsluten behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 109-08-0
Molekylformel C5H6N2
Molekylvikt (g/mol) 94.117
MDL-nummer MFCD00006142
InChI-nyckel CAWHJQAVHZEVTJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylpyrazine, pyrazine, methyl, pyrazine, 2-methyl, 2-methyl-1,4-diazine, 2-methyl pyrazine, 2-methyl-pyrazine, unii-rvc6500u9c, fema no. 3309, ccris 2927, wln: t6n dnj b1
PubChem CID 7976
IUPAC-namn 2-metylpyrazin
LEDER CC1=NC=CN=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methylpyrazine
Smältpunkt -30°C
Densitet 1.028
Kokpunkt 135°C to 136°C
Flampunkt 50°C (122°F)
Odör Unpleasant
Brytningsindex 1.505
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 105778
Löslighetsinformation Fully miscible in water.
Formel vikt 94.12
Procent renhet ≥99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.