missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Methylpyrazine-d6, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methylpyrazine-d6 |
| CAS | 1219804-84-8 |
| Molekylformel | C5 D6 N2 |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | 2-Methylpyrazine-d6, 2,3,5-Trideuterio-6-(trideuteriomethyl)pyrazine, 2-(Methyl-d3)pyrazine-3,5,6-d3, 2-(Methyl-d3)-1,4-diazine-3,5,6-d3, 2-Methylpyrazine-D6 |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H6N2/c1-5-4-6-2-3-7-5/h2-4 H,1H3/i1D3,2 D,3 D,4 D |
| LEDER | [2 H]c1nc([2 H])c(nc1[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 2,3,5-trideuterio-6-(trideuteriomethyl)pyrazine |
| Molekylvikt (g/mol) | 100.1515 |
| Formel vikt | 100.0908 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?