Läs mer
2-metylpyrazin, Mikromol™
Beskrivning
2-Metylpyrazin
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methylpyrazine |
| CAS | 109-08-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-Methylpyrazine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C5 H6 N2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Pyrazine, 2-methyl-, Pyrazine, methyl- (6CI,7CI,8CI,9CI), 2-Methylpyrazine, 2-Methyl-1,4-diazine, Methylpyrazine, Monomethylpyrazine, NSC 30412, NSC 49138 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6N2/c1-5-4-6-2-3-7-5/h2-4H,1H3 |
| LEDER | Cc1cnccn1 |
| IUPAC-namn | 2-metylpyrazin |
| Visa mer |