Läs mer
2-metylpyrazin, TRC
Produktkod. 30136346
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136346 25 g
30134614 10 g
30011739 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136346 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM32489525G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 109-08-0
Molekylformel C5 H6 N2
Molekylvikt (g/mol) 94.11
Synonym Pyrazine, 2-methyl-, Pyrazine, methyl- (6CI,7CI,8CI,9CI), 2-Methylpyrazine, 2-Methyl-1,4-diazine, Methylpyrazine, Monomethylpyrazine, NSC 30412, NSC 49138
IUPAC-namn 2-metylpyrazin
LEDER Cc1cnccn1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methylpyrazine
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C5H6N2/c1-5-4-6-2-3-7-5/h2-4H,1H3
Formel vikt 94.0531