Läs mer
2-metylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-6-karboxylsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic Acid |
| CAS | 739364-95-5 |
| Molekylformel | C8H7N3O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7N3O2/c1-5-2-7-9-3-6(8(12)13)4-11(7)10-5/h2-4H,1H3,(H,12,13) |
| LEDER | O=C(C1=CN2N=C(C)C=C2N=C1)O |
| IUPAC-namn | 2-metylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-6-karboxylsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 177.16 |
| Formel vikt | 177.05 |