Läs mer
2-metylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-6-karboxylsyra, TRC
Produktkod. 30472692
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30472692 5 g
1 options
Produktkod. 30472692 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3271605G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic Acid
CAS 739364-95-5
Molekylformel C8H7N3O2
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C8H7N3O2/c1-5-2-7-9-3-6(8(12)13)4-11(7)10-5/h2-4H,1H3,(H,12,13)
LEDER O=C(C1=CN2N=C(C)C=C2N=C1)O
IUPAC-namn 2-metylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-6-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 177.16
Formel vikt 177.05