Läs mer
2-metylpyridin-3-borsyrahydroklorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10431060 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10431060 1 g Glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10431060 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 430390010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1072952-34-1 | C6H9BClNO2 | 173.40 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methylpyridine-3-boronic acid hydrochloride
CAS 1072952-34-1
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 181.0°C to 186.0°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C6H9BClNO2
MDL-nummer MFCD06659489
Kvantitet 1 g
Synonym 2-methylpyridin-3-yl boronic acid hydrochloride, 2-picoline-3-boronic acid hcl, 2-methylpyridin-3-ylboronic acid hydrochloride, 2-picoline-3-boronic acid hydrochloride, 2-methylpyridine-3-boronic acid hydrochloride, 2-picoline-3-boronic acid hydrochloride salt, 2-methylpyridin-3-yl-3-boronic acid hydrochloride, 2-methylpyridin-3-yl boronic acid-hydrogen chloride 1/1
InChI-nyckel OAMCCRLFDPJOPN-UHFFFAOYSA-N
LEDER Cl.CC1=C(C=CC=N1)B(O)O
IUPAC-namn (2-metylpyridin-3-yl)boronsyra;hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 173.40
PubChem CID 44119808
Formel vikt 173.41
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallin fast
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Methylpyridine-3-boronic acid hydrochloride, 97%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.