missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-Methylpyridine-d7, CDN

Produktkod. 30324196
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.5 g
1 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30324196 1 g -
30322031 0.5 g 0.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30324196 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND23201G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-Picoline-d7
CAS 93951-93-0
Molekylformel C6 D7 N
Kvantitet 1 g
Synonym 2-Methylpyridine-d7, o-Picoline-d7, o-Methylpyridine-d7, ortho-Picoline-d7, ortho-Methylpyridine-d7
InChI formel InChI=1 S/C6H7N/c1-6-4-2-3-5-7-6/h2-5 H,1H3/i1D3,2 D,3 D,4 D,5 D
LEDER [2 H]c1nc(c([2 H])c([2 H])c1[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC-namn 2,3,4,5-tetradeuterio-6-(trideuteriomethyl)pyridine
Molekylvikt (g/mol) 100.17
Formel vikt 100.1018 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.