Läs mer
2-Methylpyrimidine-5-carboxylic acid, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15294348 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15294348 250 mg 250mg
15284348 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15294348 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 454442500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 5194-32-1
Molekylformel C6H6N2O2
Molekylvikt (g/mol) 138.13
InChI-nyckel NMGIXZFBQPETOK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-methylpyrimidine-5-carboxylicacid, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-methyl, 2-methyl-5-pyrimidinecarboxylicacid, pubchem13290, acmc-209kwu, ksc269i7t, 2-methyl-pyrimidine-5-carboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylicacid, 2-methyl, 2-methyl pyrimidine-5-carboxylic acid
PubChem CID 13670875
IUPAC-namn 2-methylpyrimidine-5-carboxylic acid
LEDER CC1=NC=C(C=N1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methylpyrimidine-5-carboxylic acid
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (HPLC)
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 138.13
Procent renhet 95%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Methylpyrimidine-5-carboxylic acid, 95%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.