missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-Methylpyrrole, TRC

Produktkod. 30471910
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30471910 250 mg
30465609 500 mg
30473619 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30471910 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM339093250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 636-41-9
Molekylformel C5H7N
Molekylvikt (g/mol) 81.12
Synonym 2-Methyl-1H-pyrrole, NSC 81346, alpha-Methylpyrrole
IUPAC-namn 2-methyl-1H-pyrrole
LEDER Cc1ccc[nH]1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-Methylpyrrole
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C5H7N/c1-5-3-2-4-6-5/h2-4,6H,1H3
Formel vikt 81.0578
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.