Läs mer
2-Methylpyrrolidine, 97%
Produktkod. 11398297
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11398297 1 g 1g
11308307 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11398297 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 031902.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 765-38-8 | C5H11N | 85.15 g/mol
2-metylpyrrolidin kan användas för att producera 2-(2-metylpyrrolidinyl)bensaldehyd vid en temperatur av 152 °C. Det används ofta som organiskt reagens.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 765-38-8
Molekylformel C5H11N
Molekylvikt (g/mol) 85.15
MDL-nummer MFCD00014491
InChI-nyckel RGHPCLZJAFCTIK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 13003
IUPAC-namn 2-metylpyrrolidin
LEDER CC1CCCN1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methylpyrrolidine
Densitet 0.834 g/mL
Flampunkt 2°C (37°F)
Odör Amine-like
Brytningsindex 1.437
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2733
Synonym pyrrolidine, 2-methyl, 2-methyl-pyrrolidine, 2-methylpyrolidine, 2-methyl-pyrolidine, 2-methyl pyrrolidine, pubchem9410, pyrrolidine,2-methyl, acmc-209mch, acmc-1aspi, rac-2-methyl-pyrrolidine
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 85.15
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.