Läs mer
2-Methylpyrrolidine, 98%
Produktkod. 10731894 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10731894 10 g Glasflaska 10g
10313942 2 g Glasflaska 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 10731894 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 365390100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
CAS: 765-38-8 | C5H11N | 85.15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 765-38-8
Molekylformel C5H11N
Molekylvikt (g/mol) 85.15
MDL-nummer MFCD00014491
InChI-nyckel RGHPCLZJAFCTIK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 13003
IUPAC-namn 2-metylpyrrolidin
LEDER CC1CCCN1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methylpyrrolidine
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Densitet 0.8800g/mL, 0.88
Kokpunkt 98°C to 100°C
Flampunkt 2°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.4350 to 1.437
Kvantitet 10 g
Synonym pyrrolidine, 2-methyl, 2-methyl-pyrrolidine, 2-methylpyrolidine, 2-methyl-pyrolidine, 2-methyl pyrrolidine, pubchem9410, pyrrolidine,2-methyl, acmc-209mch, acmc-1aspi, rac-2-methyl-pyrrolidine
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in common organic solvents
Formel vikt 85.15
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Methylpyrrolidine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.