Läs mer
2-metylpyrrolidinhydroklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 15522333 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15522333 1 g 1g
15532333 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15522333 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 458070010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 54677-53-1
Molekylformel C5H11N·HCl
Molekylvikt (g/mol) 121.61
InChI-nyckel JNEIFWYJFOEKIM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylpyrrolidine hydrochloride, 2-methylpyrrolidine hcl, 2-methyl-pyrrolidine hydrochloride, pubchem11112, pubchem11115, acmc-1c01e, 2-methylpyrrolidinehydrochloride, 2-methylpyrrolidine-hydrogen chloride 1/1, pyrrolidine, 2-methyl-, hydrochloride 1:1, pyrrolidine, 2-methyl-, hydrochloride, 2r-9ci
PubChem CID 21907341
IUPAC-namn 2-metylpyrrolidin; hydroklorid
LEDER CC1CCCN1.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methylpyrrolidine hydrochloride
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Solubility in water: slightly soluble.
Formel vikt 121.61
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.