Läs mer
2-Methylquinolin-4-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methylquinolin-4-ol |
| CAS | 607-67-0 |
| Molekylformel | C10H9NO |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9NO/c1-7-6-10(12)8-4-2-3-5-9(8)11-7/h2-6H,1H3,(H,11,12) |
| LEDER | CC1=CC(=O)C2=CC=CC=C2N1 |
| IUPAC-namn | 2-methylquinolin-4(1H)-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 159.18 |
| Formel vikt | 159.07 |