Läs mer
2-metylkinolin-8-ol, TRC
Produktkod. 30476232
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30476232 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 30476232 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3294682.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 8-Hydroxyquinaldine (8-Hydroxy-2-methylquinoline)
CAS 826-81-3
Molekylformel C10 H9 N O
Kvantitet 2.5 g
Synonym 8-Hydroxyquinaldine, 8-Hydroxy-2-methylquinoline
InChI formel InChI=1S/C10H9NO/c1-7-5-6-8-3-2-4-9(12)10(8)11-7/h2-6,12H,1H3
LEDER Cc1ccc2cccc(O)c2n1
IUPAC-namn 2-metylkinolin-8-ol
Molekylvikt (g/mol) 159.18
Formel vikt 159.0684