Läs mer
2-methylquinoline-4,6-diamine Dihydrochloride Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-methylquinoline-4,6-diamine Dihydrochloride Salt |
| CAS | 1195713-17-7 |
| Molekylformel | C15H16N6 . 2HCl |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H16N6.2ClH/c1-8-5-12(16)11-6-10(3-4-13(11)18-8)21-15-7-14(17)19-9(2)20-15;;/h3-7H,1-2H3,(H2,16,18)(H3,17,19,20,21);2*1H |
| LEDER | NC1=CC(C)=NC2=C1C=C(NC3=CC(N)=NC(C)=N3)C=C2.Cl.Cl |
| IUPAC-namn | N6-(6-amino-2-methylpyrimidin-4-yl)-2-methylquinoline-4,6-diamine dihydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 353.25 |
| Formel vikt | 352.1 |