Läs mer
2-methylquinoline-4,6-diamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-methylquinoline-4,6-diamine |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11N3/c1-6-4-9(12)8-5-7(11)2-3-10(8)13-6/h2-5H,11H2,1H3,(H2,12,13) |
| Formel vikt | 173.0953 |