Läs mer
2-metylkinolin, TRC
Produktkod. 30137019
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137019 500 mg
17902945 1 g
17992545 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137019 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM204951500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 91-63-4
Molekylformel C10 H9 N
Molekylvikt (g/mol) 143.19
Synonym Quinaldine (8CI), 2-Methylquinoline, Khinaldin, NSC 3397
IUPAC-namn 2-metylkinolin
LEDER Cc1ccc2ccccc2n1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methylchinoline
Anteckningar om renhetsgrad GC
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C10H9N/c1-8-6-7-9-4-2-3-5-10(9)11-8/h2-7H,1H3
Formel vikt 143.0735
Procent renhet >95%