Läs mer
2-Methylquinoxaline 1,4-Dioxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methylquinoxaline 1,4-Dioxide |
| CAS | 6639-86-7 |
| Molekylformel | C9H8N2O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 2-Methylquinoxaline N,N'-dioxide, 2-Methylquinoxaline di-N-oxide, NSC 47509, NSC 47510, NSC 48949 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8N2O2/c1-7-6-10(12)8-4-2-3-5-9(8)11(7)13/h2-6H,1H3 |
| LEDER | Cc1c[n+]([O-])c2ccccc2[n+]1[O-] |
| IUPAC-namn | 2-methyl-1,4-dioxidoquinoxaline-1,4-diium |
| Molekylvikt (g/mol) | 176.17 |
| Formel vikt | 176.0586 |