Läs mer
2-Methylquinoxaline, 95%
Produktkod. 11452618
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11452618 10 g 10g
11462618 50 g 50g
11472618 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11452618 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15895.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 7251-61-8 | C9H8N2 | 144.177 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7251-61-8
Molekylformel C9H8N2
Molekylvikt (g/mol) 144.177
MDL-nummer MFCD00006727
InChI-nyckel ALHUXMDEZNLFTA-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinoxaline, 2-methyl, 2-methyl quinoxaline, unii-03vu31mv6j, ccris 2948, methyl-quinoxaline, 2-methyl-quinoxaline, acmc-1biyr, 2-methylbenzopyrazine, 2-methyl-1,4-naphthyridine, 5-23-07-00219 beilstein handbook reference
PubChem CID 23686
IUPAC-namn 2-methylquinoxaline
LEDER CC1=NC2=CC=CC=C2N=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methylquinoxaline
Densitet 1.118
Kokpunkt 245°C to 247°C
Flampunkt 107°C (224°F)
Brytningsindex 1.617
Kvantitet 10 g
Beilstein 113307
Formel vikt 144.18
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.