Läs mer
2-Methylquinoxaline, 97%
Produktkod. 10735051 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10735051 25 g Glass bottle 25g
10351134 5 g Glass bottle 5g
10285030 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10735051 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 127660250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 7251-61-8 | C9H8N2 | 144.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7251-61-8
Molekylformel C9H8N2
Molekylvikt (g/mol) 144.18
MDL-nummer MFCD00006727
InChI-nyckel ALHUXMDEZNLFTA-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinoxaline, 2-methyl, 2-methyl quinoxaline, unii-03vu31mv6j, ccris 2948, methyl-quinoxaline, 2-methyl-quinoxaline, acmc-1biyr, 2-methylbenzopyrazine, 2-methyl-1,4-naphthyridine, 5-23-07-00219 beilstein handbook reference
PubChem CID 23686
IUPAC-namn 2-methylquinoxaline
LEDER CC1=NC2=CC=CC=C2N=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methylquinoxaline
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Orange to Red
Densitet 1.1100g/mL, 1.11
Kokpunkt 245°C to 247°C
Flampunkt 107°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Brytningsindex 1.6120 to 1.617
Kvantitet 25 g
Beilstein 23, I, 44
Löslighetsinformation Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible in ether,acetone,benzene,very soluble in ethanol,soluble in carbon tetrachloride
Formel vikt 144.18
Procent renhet 97%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Methylquinoxaline
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.