Läs mer
2-Methylquinoxaline, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30327243
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30327243 250 mg
1 options
Produktkod. 30327243 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREC15083220
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methylquinoxaline
CAS 7251-61-8
Analyt- eller komponentnamn 2-Methylquinoxaline
Frakt skick +20°C
Molekylformel C9 H8 N2
Certifikat och efterlevnad ISO/IEC 17025
Synonym NSC 65587
InChI formel InChI=1S/C9H8N2/c1-7-6-10-8-4-2-3-5-9(8)11-7/h2-6H,1H3
LEDER Cc1cnc2ccccc2n1
IUPAC-namn 2-methylquinoxaline
Molekylvikt (g/mol) 144.1732
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 144.0687 g/mol