Läs mer
2-Methylresorcinol, 98%
Produktkod. 11449413
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11449413 250 g 250g
11439413 50 g 50g
11429413 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11449413 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11821.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 608-25-3 | C7H8O2 | 124.139 g/mol
2-Methylresorcinol används vid framställning av aromatiska bensiporfyriner, tripyrrananaloger och C-5-brom-2-hydroxifenylcalix[4]-2-metylresorcinaren. Vidare används det i oxidativa och icke-oxidativa hårfärgningsformuleringar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-Methylresorcinol används vid framställning av aromatiska bensiporfyriner, tripyrrananaloger och C-5-brom-2-hydroxifenylcalix[4]-2-metylresorcinaren. Vidare används det i oxidativa och icke-oxidativa hårfärgningsformuleringar.
Löslighet
Löslig i vatten och metanol.
Anmärkningar
Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider och oxidationsmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 608-25-3
Molekylformel C7H8O2
Molekylvikt (g/mol) 124.139
MDL-nummer MFCD00002271
InChI-nyckel ZTMADXFOCUXMJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylresorcinol, 2,6-dihydroxytoluene, 1,3-benzenediol, 2-methyl, 2-methylresorcin, resorcinol, 2-methyl, toluene-2,6-diol, 2-methyl-1,3-benzenediol, 1,3-dihydroxy-2-methylbenzene, 1,3-benzenediol, methyl, 2-methyl resorcinol
PubChem CID 11843
IUPAC-namn 2-metylbensen-1,3-diol
LEDER CC1=C(C=CC=C1O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methylresorcinol
Smältpunkt 118°C to 122°C
Kokpunkt 264°C
Flampunkt 135°C (275°F)
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 2042177
Löslighetsinformation Soluble in water and methanol.
Formel vikt 124.14
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.