Läs mer
2-metylresorcinol, TRC
Produktkod. 30473702
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30473702 500 mg
1 options
Produktkod. 30473702 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM326733500MG
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Dihydroxytoluene
CAS 608-25-3
Molekylformel C7 H8 O2
Kvantitet 500 mg
Synonym Resorcinol, 2-methyl- (7CI,8CI), 2-Methyl-1,3-benzenediol, 1,3-Dihydroxy-2-methylbenzene, 2,6-Dihydroxytoluene, 2-Methyl-1,3-dihydroxybenzene, 2-Methylresorcin, 2-Methylresorcinol, NSC 66524, Rodol MRP, Toluene-2,6-diol
InChI formel InChI=1S/C7H8O2/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)9/h2-4,8-9H,1H3
LEDER Cc1c(O)cccc1O
IUPAC-namn 2-metylbensen-1,3-diol
Molekylvikt (g/mol) 124.14
Formel vikt 124.0524
Produkttitel
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.