Läs mer
2-Methylstyrene, 97%, stabilized
Produktkod. 15117432 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
5ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15117432 5 mL Glass bottle 5ml
1 options
Produktkod. 15117432 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 449020050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 611-15-4 | C9H10 | 118.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methylstyrene
CAS 611-15-4
Smältpunkt -69°C
Densitet 0.9140g/mL, 0.914
Kokpunkt 169°C to 171°C
Flampunkt 58°C
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C9H10
Kvantitet 5 mL
Synonym 2-methylstyrene, 2-vinyltoluene, o-vinyltoluene, o-methylstyrene, styrene, o-methyl, 1-methyl-2-vinylbenzene, benzene, 1-ethenyl-2-methyl, ortho-methylstyrene, unii-556uo5cl44, 1-ethenyl-2-methyl-benzene
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
InChI-nyckel NVZWEEGUWXZOKI-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=CC=CC=C1C=C
IUPAC-namn 1-ethenyl-2-methylbenzene
Molekylvikt (g/mol) 118.18
PubChem CID 11904
Formel vikt 118.18
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Methylstyrene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.