Läs mer
2-Methylsuccinic acid, MedChemExpress
Produktkod. 16423429
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
16423429 1 g
1 options
Produktkod. 16423429 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYW010381
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
MedChemExpress 2-Methylsuccinic acid is a normal metabolite in human fluids and the main biochemical measurable features in ethylmalonic encephalopathy.
2-Methylsuccinic acid is a normal metabolite in human fluids and the main biochemical measurable features in ethylmalonic encephalopathy.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methylsuccinic acid
CAS 498-21-5
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C5H8O4
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (756.89 mM)
LEDER O=C(O)C(C)CC(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 132.12
Formel vikt 132.12
Procent renhet 97.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism