Läs mer
2-(Metylsulfinyl)bensenboronsyra, 97 %
Produktkod. 15459967
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15459967 250 mg 250mg
15449967 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15459967 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53209.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 850567-97-4 | C7H9BO3S | 184,02 g/mol
Det är en användbar mellanprodukt i farmaceutisk mellanprodukt. Borsyror är viktiga kemiska byggstenar som används i korskopplingsreaktioner. Boronsyrors förmåga att reversibelt binda diolfunktionella grupper har använts för fluorescerande detektion av sackarider. Föreningen Bortezomib använder boronsyran för sin proteasomhämmande effekt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det är en användbar mellanprodukt i farmaceutiska mellanprodukter. Borsyror är viktiga kemiska byggstenar som används i korskopplingsreaktioner. Boronsyrors förmåga att reversibelt binda diolfunktionella grupper har använts för fluorescerande detektion av sackarider. Föreningen Bortezomib använder boronsyran för sin proteasomhämmande effekt.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt och torrt. Säkerställ ordentlig ventilation. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 850567-97-4
Molekylformel C7H9BO3S
Molekylvikt (g/mol) 184.02
MDL-nummer MFCD03095261
InChI-nyckel PHORKVSBWZGTEX-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-methylsulfinyl phenylboronic acid, 2-methylsulfinyl phenyl boronic acid, 2-methylsulfinylphenyl boronic acid, 2-methylsulphinyl benzeneboronic acid, 2-methanesulfinylphenylboronic acid, 1-borono-2-methylsulphinyl benzene, 2-methylsulfinyl benzeneboronic acid, pubchem1874, acmc-209q0z
PubChem CID 2773529
IUPAC-namn (2-metylsulfinylfenyl)borsyra
LEDER CS(=O)C1=CC=CC=C1B(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Methylsulfinyl)benzeneboronic acid
Smältpunkt 118 °C till 122 °C
Kvantitet 250 mg
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 184.02
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.