Läs mer
2-(Methylsulfinyl)benzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11456260
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11456260 1 g 1g
11466260 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11456260 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27144.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19093-34-6
Molekylformel C8H8O3S
Molekylvikt (g/mol) 184.21
MDL-nummer MFCD01936003
InChI-nyckel JVYFTEBQXOBPAB-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-methylsulfinyl benzoic acid, 2-methylsulfinyl benzenecarboxylic acid, 2-methanesulfinylbenzoic acid, o-methylsulfinyl benzoic acid, benzoic acid, o-methylsulfinyl, benzoic acid, 2-methylsulfinyl, acmc-20aomr, 2-methanesulfinyl benzoic acid, o-carboxyphenyl methyl sulfoxide, methylsulfinylbenzenecarboxylicacid
PubChem CID 320058
IUPAC-namn 2-methylsulfinylbenzoic acid
LEDER CS(=O)C1=CC=CC=C1C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Methylsulfinyl)benzoic acid
Smältpunkt 150°C to 160°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 184.21
Procent renhet 97%