Läs mer
2-Methylsulfinylethyl-2-methylthioethylsulfone-13C4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methylsulfinylethyl-2-methylthioethylsulfone-13C4 |
| CAS | 672310-54-2 |
| Molekylformel | C213C4H14O3S3 |
| Kvantitet | 0.5 mg |
| Synonym | 1-[[2-(Methylsulfinyl)ethyl-13C2]sulfonyl]-2-(methylthio)-ethane-13C2 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14O3S3/c1-10-3-5-12(8,9)6-4-11(2)7/h3-6H2,1-2H3/i3+1,4+1,5+1,6+1 |
| LEDER | CS[13CH2][13CH2]S([13CH2][13CH2]S(C)=O)(=O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 234.34 |